Learn More
Invitrogen™ Estándar de proteínas de inmunotransferencia MagicMark™ XP
Código de producto. 10227592
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 μl
250 μl
4 x 250 μL
Tamaño de la unidad:
250 microlitros
cada uno
paquete de 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10227592 250 μl 250 microlitros
15573267 4 x 250 μL paquete de 4
10610856 50 μl cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10227592 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor LC5602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    337.00€
    296.65€ / 250 microlitros
    Ahorro 40.35€
    11% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Includes
250 μl de mezcla estándar lista para usar suministrada en un vial de plástico. El tampón de carga consta de 125 mM de Tris-HCl (pH 6,8), 10 mM de DTT, glicerol al 17,4 %, SDS al 3 % y azul de bromofenol al 0,025 %
Diseñado especialmente para realizar una estimación práctica y sencilla del peso molecular de las proteínas directamente en inmunotransferencias (Western Blots)
  • El estándar de proteínas de inmunotransferencia MagicMark XP se compone de nueve proteínas recombinantes (20–220 kDa), cada una de las cuales contiene un sitio de unión de IgG.
  • El sitio de unión de IgG enlaza el anticuerpo primario o secundario utilizado para la detección de la proteína objetivo, lo que permite una visualización directa del estándar en la inmunotransferencia (Western blot).
  • El estándar MagicMark XP es compatible con la mayoría de los kits y sustratos de inmunotransferencia (quimioluminiscentes, cromogénicos y fluorescentes).
  • El estándar de proteínas se suministra en un formato listo para su uso para la carga directa en geles; no es necesario calentar, reducir ni añadir tampón de muestra antes de su uso.
  • Almacenar a –20°C
Aplicaciones
  • Western blot: detección de las nueve bandas sin teñir mediante el método de detección utilizado para la proteína objetivo. Compatible con sustratos quimioluminiscentes y anticuerpos secundarios fluorescentes (no recomendado para anticuerpos marcados con fluoruros en el canal de 500–550 nm).
  • Estimación del tamaño de las proteínas: medición de las proteínas en geles de poliacrilamida-SDS y en western blot mediante el método de detección Western Blot
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 250 μl de mezcla estándar lista para usar suministrada en un vial de plástico. El tampón de carga consta de 125 mM de Tris-HCl (pH 6,8), 10 mM de DTT, glicerol al 17,4 %, SDS al 3 % y bromofenol azul al 0,025 %.
Almacenar a -20 °C.
Método de detección Sistema de detección definido por el usuario
Number of Markers 9
Listo para cargar Sí
Intervalo de tamaños De 20 a 220 kDa
Compatibilidad del gel Geles Bolt™ Bis-Tris Plus, Geles de tricina Novex™, geles de Tris-glicina Novex™, geles NuPAGE™ Bis-Tris, geles de Tris-acetato NuPAGE™, geles SDS-PAGE
Peso molecular 220, 120, 100, 80, 60, 50, 40, 30, 20 kDa
Cantidad 250 μl
Condiciones de envío Hielo seco
Línea de productos MagicMark
Tipo de producto Marcadores moleculares de proteínas
Stain Type Sin teñir
System Type Western Blotting, SDS-PAGE