Learn More
Brady Magicard™ - Película para raspar
Código de producto. 30067352 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Plata
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
30067352 Plata cada uno
1 options
Código de producto. 30067352 Proveedor Brady N.º de proveedor 321964
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.75€
    37.58€ / paquete de 1
    Ahorro 3.17€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-02-2027
El Magicard La cinta raspable es una película de tinte gris que se puede raspar de la superficie de la tarjeta.
  • Esta cinta monocromática de alta calidad garantiza la impresión de 1000 tarjetas de una sola cara.
  • Incluye un rodillo de limpieza para una impresión sin polvo.
Especificaciones
Tipo de producto Cinta de impresora
Color Plata
Para utilizar con (equipo) Magicard 300, Magicard 600, Pronto 100
Print Technology Transferencia térmica
Longitud (imperial) 32.8 ft.
Anchura (imperial) 2,4 in
Longitud (métrico) 10 m
Anchura (métrico) 60 mm
Dimensiones (L x An) 10 m x 60 mm
Descripción Magicard Película para raspar
Formato Cinta
Incluye 1 película de tinte, 1 rodillo de limpieza
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de atención médica y hospitalaria; Identificación general; Identificación de instalaciones; Identificación de seguridad
Cantidad 1 unidad
Alternate Part Number MA1000K-RASGUÑO