Learn More
Brady Magicard™ Pronto100
Código de producto. 30067339 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
30067339 Blanco cada uno
1 options
Código de producto. 30067339 Proveedor Brady N.º de proveedor 321936
Fecha estimada de envoi: 08-02-2027
Diseñado desde cero para ser el mejor en su clase: el Pronto100 es pequeño pero potente. Con el foco puesto en la alta velocidad, la más alta calidad y con el medio ambiente como factor clave en cada aspecto de su diseño y fabricación, desarrollado para superar las expectativas del consumidor actual, conectado y conocedor de la tecnología.
  • Alta velocidad – La Pronto100 ofrece la mayor velocidad de impresión en el paquete de impresora más pequeño de Magicard disponible en la actualidad.
  • Impresión de alta calidad – Con una reproducción de color fotorrealista y con impresión de borde a borde de máxima calidad garantizada, sus tarjetas impresas nunca lucirán mejor.
  • Tolva de entrada y salida ubicada en la parte frontal de la impresora para fácil acceso cuando se encuentra en el mostrador de recepción.
  • Identidad de confianza - A HoloKote™ Se puede imprimir una marca de agua de seguridad en la superficie de la tarjeta. El Pronto 100 viene con 3 diseños estándar.
  • Digital Shredding™ - Una vez que se han utilizado los datos para el trabajo de impresión, se fragmentan, volviéndolos irrecuperables, lo que ayuda a garantizar que la impresora no sea un depósito de datos.
Especificaciones
Tipo de producto Impresora
Color Blanco
Tipo de pantalla Ninguno
Para utilizar con (equipo) Brady Etiquetas
Material Plástico
Print Technology Transferencia térmica
Longitud (imperial) 10 in
Anchura (imperial) 7,1 in
Longitud (métrico) 255 mm
Anchura (métrico) 180 mm
Altura (imperial) 8,2 in
Altura (métrico) 208 mm
Fondo (imperial) 10 in
Fondo (métrico) 255 mm
Capacidad de color A todo color
Descripción Magicard Impresora de tarjetas Pronto 100
Incluye Esta impresora Pronto 100 se envía con una fuente de alimentación (incluye cable para Reino Unido y la UE), un USB cable, una tarjeta de limpieza y una guía de inicio rápido.
Modelo Pronto 100
Resolución 300 ppp
Tipos de conector Ethernet, USB Puerto host tipo A 2.0 (1 posterior)
Sistema operativo Windows™ 10, Windows™ 11, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x
Peso (métrico) 2.9 kg
Certificaciones/conformidad CE, UKCA
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de atención médica y hospitalaria; Identificación general; Identificación de instalaciones; Identificación de seguridad
Cantidad 1 unidad
Garantía MagiCover limitada de 3 años
Detalles de la fuente de alimentación AC Adaptador
Tensión 110/240 V
Alternate Part Number 3100-0001/3