Learn More
Brady Magicard™ Prima 8 Uno
Código de producto. 30067358
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco, azul
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
30067358 Blanco, azul cada uno
1 options
Código de producto. 30067358 Proveedor Brady N.º de proveedor 321953
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El Magicard Prima 8 ofrece una solución compacta, confiable y robusta para emisión y laminación instantánea. Mediante un proceso de impresión por retransferencia, las imágenes se imprimen en una película delgada y luego se transfieren por calor a la superficie de la tarjeta, lo que produce una imagen brillante de alta resolución, impresa sobre el borde de la tarjeta.
  • Imprima tarjetas a todo color de alta calidad en el borde.
  • Equipado con una gama de dispositivos de codificación de tarjetas para escribir datos electrónicos seguros en las tarjetas en el punto de emisión.
  • Impresión de 600 ppp para imágenes ultranítidas
Especificaciones
Tipo de producto Impresora
Color Blanco, azul
Tipo de pantalla LCD monocolor
Para utilizar con (equipo) Brady Etiquetas
Material Plástico
Print Technology Transferencia térmica
Longitud (imperial) 18,7 in
Anchura (imperial) 8,3 in
Longitud (métrico) 475.5 mm
Anchura (métrico) 211.5 mm
Altura (imperial) 9,8 in
Altura (métrico) 248 mm
Fondo (imperial) 18,7 in
Fondo (métrico) 475.5 mm
Capacidad de color A todo color
Descripción Magicard Impresora de tarjetas Prima 8 Uno
Incluye Esta impresora Prima 8 se envía con un manual de instrucciones, una guía de inicio rápido, 2 cables de alimentación (enchufe de EE. UU. y UE), una tarjeta de limpieza, un apilador de tarjetas, un USB cable, pinzas y guantes.
Idiomas Español
Modelo Prima 8
Resolución 600 ppp
Tipos de conector USB, Ethernet
Sistema operativo Windows™ 10, Windows™ 8, Windows™ 7, Windows™ Servidor 2016, Windows™ Servidor 2012
Peso (métrico) 15.5 kg
Certificaciones/conformidad CE, UKCA
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de atención médica y hospitalaria; Identificación general; Identificación de instalaciones; Identificación de seguridad
Cantidad 1 unidad
Garantía MagiCover Plus de 3 años
Detalles de la fuente de alimentación AC Adaptador
Tensión 110/240 V
Alternate Part Number PRIMA801