Learn More
Brady Magicard™ - Película monocromática - Plata
Código de producto. 30067344 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Plata
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
30067344 Plata cada uno
1 options
Código de producto. 30067344 Proveedor Brady N.º de proveedor 321965
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.15€
    75.00€ / paquete de 1
    Ahorro 17.15€
    18% Descuento
El Magicard La cinta plateada MA1000K es ideal para agregar acentos plateados a sus impresiones.
  • Esta cinta monocromática de alta calidad garantiza la impresión de 1000 tarjetas de una sola cara.
  • Incluye un rodillo de limpieza para una impresión sin polvo.
Especificaciones
Tipo de producto Cinta de impresora
Color Plata
Para utilizar con (equipo) Magicard 300, Magicard 600, Pronto 100
Print Technology Transferencia térmica
Longitud (imperial) 32.8 ft.
Anchura (imperial) 2,4 in
Longitud (métrico) 10 m
Anchura (métrico) 60 mm
Dimensiones (L x An) 10 m x 60 mm
Descripción Magicard Película monocromática - Plata
Formato Cinta
Incluye 1 película de tinte, 1 rodillo de limpieza
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de atención médica y hospitalaria; Identificación general; Identificación de instalaciones; Identificación de seguridad
Cantidad 1 unidad
Alternate Part Number MA1000K-PLATA