Learn More
Brady Magicard™ Tarjetas regrabables CR80
Código de producto. 30067361 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
30067361 Blanco paquete de 100
1 options
Código de producto. 30067361 Proveedor Brady N.º de proveedor 322005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.00€
    130.40€ / paquete de 100
    Ahorro 11.60€
    8% Descuento
Tarjeta PVC blanca simple (CR80).
  • Preaprobado para la mejor calidad de impresión en Magicard Impresoras.
  • Reescribe tu tarjeta varias veces.
  • Paquete de 100 tarjetas.
Especificaciones
Cantidad 100 Pk.
Tipo de producto Insignia
Alternate Part Number E9323
Color Blanco
Material PVC
Mensaje Vacío
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de atención médica y hospitalaria; Identificación general; Identificación de instalaciones; Identificación de seguridad
Altura (imperial) 3,4 in
Altura (métrico) 86 mm
Grosor 0.762 mm
Anchura (imperial) 2,1 in
Anchura (métrico) 54 mm
Tipo de etiqueta Tarjetas para impresoras
Para utilizar con (equipo) Magicard 300, Magicard 600, Pronto 100, Prima 8