Learn More
Brady Magicard™ Tarjeta de PVC CR80
Código de producto. 30067350 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
30067350 Blanco paquete de 500
1 options
Código de producto. 30067350 Proveedor Brady N.º de proveedor 322000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.50€
    70.00€ / paquete de 500
    Ahorro 6.50€
    8% Descuento
En stock
Tarjeta PVC blanca simple (CR80).
  • Preaprobado para la mejor calidad de impresión en Magicard Impresoras.
  • Formato estándar CR-80.
  • Paquete de 500 tarjetas.
Especificaciones
Cantidad 500 Pk.
Tipo de producto Insignia
Alternate Part Number M9006-793
Color Blanco
Material PVC
Mensaje Vacío
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de atención médica y hospitalaria; Identificación general; Identificación de instalaciones; Identificación de seguridad
Altura (imperial) 3,4 in
Altura (métrico) 86 mm
Grosor 0.762 mm
Anchura (imperial) 2,1 in
Anchura (métrico) 54 mm
Tipo de etiqueta Tarjetas para impresoras
Para utilizar con (equipo) Magicard 300, Magicard 600, Pronto 100, Prima 8