Learn More
Brady Magicard™ Tarjeta de PVC CR80 con Mag Raya y HoloPatch
Código de producto. 30067369 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
30067369 Blanco paquete de 500
1 options
Código de producto. 30067369 Proveedor Brady N.º de proveedor 322003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    167.00€
    153.39€ / paquete de 500
    Ahorro 13.61€
    8% Descuento
En stock
Tarjeta de PVC blanca lisa (CR80) con banda magnética y HoloPatch™ para mayor seguridad visual.
  • Preaprobado para la mejor calidad de impresión en Magicard Impresoras.
  • La banda magnética se puede programar con Magicard Impresoras.
  • HoloPatch™ para mayor seguridad visual.
Especificaciones
Cantidad 500 Pk.
Tipo de producto Insignia
Alternate Part Number M9006-797
Color Blanco
Material PVC
Mensaje Vacío
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de atención médica y hospitalaria; Identificación general; Identificación de instalaciones; Identificación de seguridad
Altura (imperial) 3,4 in
Altura (métrico) 86 mm
Grosor 0.762 mm
Anchura (imperial) 2,1 in
Anchura (métrico) 54 mm
Tipo de etiqueta Tarjetas para impresoras
Para utilizar con (equipo) Magicard 300, Magicard 600, Pronto 100, Prima 8