Learn More
Brady Magicard™ Tarjeta de PVC CR80 con HoloPatch
Código de producto. 30067370 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
30067370 Blanco paquete de 500
1 options
Código de producto. 30067370 Proveedor Brady N.º de proveedor 322002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.00€
    122.72€ / paquete de 500
    Ahorro 11.28€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-02-2027
Tarjeta de PVC blanca simple (CR80) con HoloPatch™ para mayor seguridad visual.
  • Preaprobado para la mejor calidad de impresión en Magicard Impresoras.
  • HoloPatch™ para mayor seguridad visual.
  • Paquete de 500 tarjetas.
Especificaciones
Cantidad 500 Pk.
Tipo de producto Insignia
Alternate Part Number M9006-796
Color Blanco
Material PVC
Mensaje Vacío
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de atención médica y hospitalaria; Identificación general; Identificación de instalaciones; Identificación de seguridad
Altura (imperial) 3,4 in
Altura (métrico) 86 mm
Grosor 0.762 mm
Anchura (imperial) 2,1 in
Anchura (métrico) 54 mm
Tipo de etiqueta Tarjetas para impresoras
Para utilizar con (equipo) Magicard 300, Magicard 600, Pronto 100, Prima 8