Learn More
Brady Magicard™ Tarjeta de PVC adhesiva CR80
Código de producto. 30067365 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
30067365 Blanco paquete de 500
1 options
Código de producto. 30067365 Proveedor Brady N.º de proveedor 322004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.00€
    200.00€ / paquete de 500
    Ahorro 21.00€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Tarjeta de PVC blanca simple (CR80) con reverso autoadhesivo.
  • Preaprobado para la mejor calidad de impresión en Magicard Impresoras.
  • Reverso adhesivo.
  • Paquete de 500 tarjetas.
Especificaciones
Cantidad 500 Pk.
Tipo de producto Insignia
Alternate Part Number M9007-011
Color Blanco
Material PVC
Mensaje Vacío
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de atención médica y hospitalaria; Identificación general; Identificación de instalaciones; Identificación de seguridad
Altura (imperial) 3,4 in
Altura (métrico) 86 mm
Grosor 0.575 mm
Anchura (imperial) 2,1 in
Anchura (métrico) 54 mm
Tipo de etiqueta Tarjetas para impresoras
Para utilizar con (equipo) Magicard 300, Magicard 600, Pronto 100, Prima 8