Learn More
Brady Magicard™ 600 Uno
Código de producto. 30067318 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
30067318 Blanco cada uno
1 options
Código de producto. 30067318 Proveedor Brady N.º de proveedor 321945
Fecha estimada de envoi: 08-02-2027
Mayor velocidad de impresión, mayor calidad y funciones de seguridad optimizadas, con wifi habilitado. Magicard 600 se integra perfectamente con la infraestructura existente para ofrecer un procesamiento seguro de credenciales de identificación.
  • Impresión de alta calidad - La Magicard 600 ofrece un amplio espectro de colores e imprime a 600 x 300 ppp – Ideal cuando necesitas tarjetas fotográficas con texto súper nítido en fuentes pequeñas.
  • Antifraude - El Magicard 600 tiene la capacidad de imprimir un diseño personalizable HoloKote™ Marca de agua en cada tarjeta. Cada dispositivo puede almacenar hasta 10 personalizados HoloKote™ diseños.
  • Gracias a la tolva de entrada y salida transparente, puede ingresar sus trabajos de impresión en lotes y siempre tener una buena vista de la capacidad de tarjeta restante en la tolva.
  • Digital Shredding™ - Una vez que se han utilizado los datos para el trabajo de impresión, se fragmentan, volviéndolos irrecuperables, lo que ayuda a garantizar que la impresora no sea un depósito de datos.
  • Evaluación comparativa de amenazas: ejecutamos análisis de seguridad en la base de datos de vulnerabilidades nacionales e implementamos actualizaciones periódicas en el dispositivo, lo que garantiza que el software de la impresora y la configuración del sistema asociado cumplan con los niveles más altos de seguridad.
Especificaciones
Tipo de producto Impresora
Color Blanco
Tipo de pantalla LCD monocolor
Para utilizar con (equipo) Brady Etiquetas
Material Plástico
Print Technology Transferencia térmica
Longitud (imperial) 18,7 in
Anchura (imperial) 8,3 in
Longitud (métrico) 475 mm
Anchura (métrico) 211 mm
Altura (imperial) 9,8 in
Altura (métrico) 248 mm
Fondo (imperial) 18,7 in
Fondo (métrico) 475 mm
Capacidad de color A todo color
Descripción Magicard Impresora de tarjetas 600
Tamaño de la pantalla 60.00 x 24.00 mm
Incluye Este Magicard La impresora 600 se entrega con una bandeja de entrada de tarjetas, una bandeja de salida de tarjetas, una Wi-Fi Dongle, una fuente de alimentación (incluido el cable del Reino Unido y la UE, un USB Cable, tarjeta de limpieza y guía de inicio rápido.
Idiomas Español
Modelo Magicard 600
Resolución 600 x 300 ppp
Tipos de conector USB 3.0 Tipo A, Wi-Fi , Ethernet
Sistema operativo Windows™ 10, Windows™ 11, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x
Peso (métrico) 4.7 kg
Certificaciones/conformidad CE, UKCA
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de atención médica y hospitalaria; Identificación general; Identificación de instalaciones; Identificación de seguridad
Cantidad 1 unidad
Garantía MagiCover Plus de 3 años
Detalles de la fuente de alimentación AC Adaptador
Tensión 110/240 V
Alternate Part Number 3652-5001/3