Learn More
Beschreibung
- Impresión de alta calidad - La Magicard 600 ofrece un amplio espectro de colores e imprime a 600 x 300 ppp – Ideal cuando necesitas tarjetas fotográficas con texto súper nítido en fuentes pequeñas
- Antifraude - El Magicard 600 tiene la capacidad de imprimir un diseño personalizable HoloKote™ Marca de agua en cada tarjeta. Cada dispositivo puede almacenar hasta 10 personalizados HoloKote™ diseños.
- Impresión dúplex: imprima en ambos lados de la tarjeta a todo color con nuestra película YMCKO o en un lado a todo color y el reverso en negro con nuestra película YMCKOK.
- Digital Shredding™ - Una vez que se han utilizado los datos para el trabajo de impresión, se fragmentan, volviéndolos irrecuperables, lo que ayuda a garantizar que la impresora no sea un depósito de datos.
- Evaluación comparativa de amenazas: ejecutamos análisis de seguridad en la base de datos de vulnerabilidades nacionales e implementamos actualizaciones periódicas en el dispositivo, lo que garantiza que el software de la impresora y la configuración del sistema asociado cumplan con los niveles más altos de seguridad.
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo de producto | Impresora |
| Color | Blanco |
| Tipo de pantalla | LCD monocolor |
| Para utilizar con (equipo) | Brady Etiquetas |
| Material | Plástico |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Longitud (imperial) | 18,7 in |
| Anchura (imperial) | 8,3 in |
| Longitud (métrico) | 475 mm |
| Anchura (métrico) | 211 mm |
| Show More |