Learn More
Brady Magicard™ 300 Dúo
Código de producto. 30067368 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
30067368 Blanco cada uno
1 options
Código de producto. 30067368 Proveedor Brady N.º de proveedor 321941
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1330.00€
    1140.00€ / paquete de 1
    Ahorro 190.00€
    14% Descuento
En stock
Robusto, duradero y confiable, el Magicard 300 es ideal para escuelas, universidades y empresas medianas que imprimen hasta 10.000 tarjetas al año. Cuando se trata de una impresión de tarjetas de identificación segura y confiable, puede confiar en Magicard 300 para entregar.
  • Impresión a doble cara de alta calidad - La Magicard 300 ofrece un amplio espectro de colores e imprime a 300 x 300 ppp – Ideal para fotografías en tarjetas de identificación y una representación más precisa de logotipos corporativos y otras imágenes.
  • Identidad de confianza - A HoloKote™ Se puede imprimir una marca de agua de seguridad en la superficie de la tarjeta. El Magicard 300 viene con 4 diseños estándar y le permite agregar hasta 4 diseños personalizados, como el logotipo de su empresa o algún otro diseño de seguridad único.
  • Impresión dúplex: imprima en ambos lados de la tarjeta a todo color con nuestra película YMCKO o en un lado a todo color y el reverso en negro con nuestra película YMCKOK.
  • Digital Shredding™ - Una vez que se han utilizado los datos para el trabajo de impresión, se fragmentan, volviéndolos irrecuperables, lo que ayuda a garantizar que la impresora no sea un depósito de datos.
  • Evaluación comparativa de amenazas: ejecutamos análisis de seguridad en la base de datos de vulnerabilidades nacionales e implementamos actualizaciones periódicas en el dispositivo, lo que garantiza que el software de la impresora y la configuración del sistema asociado cumplan con los niveles más altos de seguridad.
Especificaciones
Tipo de producto Impresora
Color Blanco
Tipo de pantalla LCD monocolor
Para utilizar con (equipo) Brady Etiquetas
Material Plástico
Print Technology Transferencia térmica
Longitud (imperial) 16,1 in
Anchura (imperial) 8,5 in
Longitud (métrico) 408 mm
Anchura (métrico) 215 mm
Altura (imperial) 9,5 in
Altura (métrico) 242 mm
Fondo (imperial) 16,1 in
Fondo (métrico) 408 mm
Capacidad de color A todo color
Descripción Magicard Impresora de tarjetas 300 Duo
Tamaño de la pantalla 60.00 x 19.00 mm
Incluye Este Magicard La impresora 300 se entrega con una bandeja de entrada de tarjetas, una bandeja de salida de tarjetas, una fuente de alimentación (incluye cable para el Reino Unido y la UE), una USB Cable, tarjeta de limpieza y guía de inicio rápido.
Idiomas Español
Modelo Magicard 300
Resolución 300 ppp
Tipos de conector Ethernet, USB Puerto host tipo A 2.0 (1 posterior)
Sistema operativo Windows™ 10, Windows™ 11, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x
Peso (métrico) 4.98 kg
Certificaciones/conformidad CE, UKCA
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de atención médica y hospitalaria; Identificación general; Identificación de instalaciones; Identificación de seguridad
Cantidad 1 unidad
Garantía MagiCover limitada de 3 años
Detalles de la fuente de alimentación AC Adaptador
Tensión 110/240 V
Alternate Part Number 3300-0021/3