Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Contenedor para hielo Magic Touch
Código de producto. 12358687
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2,5 l
4 l
Color:
Azul
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Color Tamaño de la unidad
12358687 4 l Negro cada uno
12318687 2,5 l Azul cada uno
12348687 4 l Azul cada uno
12328687 2,5 l Negro cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12358687 Proveedor Bel-Art™ Scienceware™ N.º de proveedor M188484092
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Irrompibles bajo condiciones de uso normales. Los contenedores para hielo Bel Art™ Magic Touch™ poseen excelentes propiedades de aislamiento para conservar las muestras sensibles a la temperatura en un entorno óptimo.
  • Escala de temperatura: de - 196° a 100°C (de - 321° a 212°F)
  • Uso con hielo, hielo seco, pulpas de alcohol de hielo seco o nitrógeno líquido
  • Sin sudoración
  • Resistente a la humedad y los olores
  • La espuma de polímero extendida es resistente a sustancias químicas
  • Irrompible en condiciones de uso normales
  • Reborde acampanado para facilitar el transporte
  • La tapa se puede cortar para crear aberturas para termómetros, bobinas de refrigeración, matraces, etc.
  • Disponible en 2 tamaños:
  • Gradillas flotantes redondas disponibles para tubos de 1,5 ml y 15 ml
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) El uso de hielo, hielo seco, pulpas de alcohol de hielo seco y nitrógeno líquido.
Material polímero
Tipo de producto Contenedor para hielo
Color Negro
Capacidad (métrico) 4 l
Intervalo de temperatura De –196 a 90 °C