Learn More
Bel Art™ Bandejas de hielo Magic Touch 2™
Código de producto. 13482449
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
1L
4 l
4 l
9 L
Color:
Azul verdadero
Negro ébano
Rojo cereza
Verde esmeralda
Incluye:
Boquilla de vertido, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado y base, sin tapa
Boquilla de vertido, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, sin tapa
Boquilla de vertido, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, tapa con guía posicionadora de ajuste perfecto y base
Longitud (métrico):
18,3 cm
18,3cm
30,4 cm
30,4cm
30,4 cm
42 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Color Incluye Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
13482449 9 L Azul verdadero Boquilla de vertido, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, tapa con guía posicionadora de ajuste perfecto y base 42 cm cada uno
13422439 1L Azul verdadero Boquilla de vertido, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, tapa con guía posicionadora de ajuste perfecto y base 18,3cm cada uno
13412459 9 L Rojo cereza Boquilla de vertido, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, tapa con guía posicionadora de ajuste perfecto y base 42 cm cada uno
13442449 9 L Negro ébano Boquilla de vertido, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado y base, sin tapa 42 cm cada uno
13452449 9 L Rojo cereza Boquilla de vertido, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, sin tapa 42 cm cada uno
13492449 9 L Negro ébano Boquilla de vertido, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, tapa con guía posicionadora de ajuste perfecto y base 42 cm cada uno
13422449 4 l Verde esmeralda Boquilla de vertido, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, tapa con guía posicionadora de ajuste perfecto y base 30,4cm cada uno
13432439 1 L Negro ébano Boquilla de vertido, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, tapa con guía posicionadora de ajuste perfecto y base 18,3 cm cada uno
13432449 9 L Azul verdadero Boquilla de vertido, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, sin tapa 42 cm cada uno
13422459 9 L Verde esmeralda Boquilla de vertido, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, tapa con guía posicionadora de ajuste perfecto y base 42 cm cada uno
13462439 1L Verde esmeralda Boquilla de vertido, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, tapa con guía posicionadora de ajuste perfecto y base 18,3cm cada uno
13482439 4 l Azul verdadero Boquilla de vertido, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, tapa con guía posicionadora de ajuste perfecto y base 30,4 cm cada uno
13492439 4 l Negro ébano Boquilla de vertido, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, tapa con guía posicionadora de ajuste perfecto y base 30,4 cm cada uno
13462449 9 L Verde esmeralda Boquilla de vertido, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, sin tapa 42 cm cada uno
13402449 4 l Rojo cereza Boquilla de vertido, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, tapa con guía posicionadora de ajuste perfecto y base 30,4 cm cada uno
30193490 4 l Rojo cereza Boquilla de vertido, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, tapa con guía posicionadora de ajuste perfecto y base 30,4 cm cada uno
13442439 1 L Rojo cereza Boquilla de vertido, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, tapa con guía posicionadora de ajuste perfecto y base 18,3 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Código de producto. 13482449 Proveedor Bel Art™ N.º de proveedor M168079101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    201.00€
    138.77€ / paquete de 1
    Ahorro 62.23€
    30% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Propiedades de aislamiento superiores combinadas con una gran resistencia química
Propiedades de aislamiento superiores combinadas con una gran resistencia química
  • Compatible no solo con hielo húmedo, sino también con materiales a temperaturas ultrabajas, como hielo seco, pulpa de sal, pulpas de disolvente de hielo seco o nitrógeno líquido
  • Capaz de soportar un amplio rango de temperatura de -°196 C (-320 °F) a 100 °C (212 °F)
  • Las bandejas para hielo de laboratorio de uretano expandido y de alta calidad son ligeras, duraderas, sin sudoración e impermeables a la humedad y los olores
  • El acabado antideslizante con textura ligera y el borde elevado proporcionan un transporte seguro y un aspecto elegante
  • Dispone de una cómoda boquilla de vertido, bordes antigoteo, un indicador de línea de llenado y una tapa con guía posicionadora de ajuste perfecto para facilitar el apilado
  • La bandeja de 1 l no incluye la boquilla de vertido ni el indicador de la línea de llenado
Especificaciones
Altura (métrico) 20 cm
Altura (imperial) 8 in
Longitud (métrico) 42 cm
Longitud (imperial) 16,5 in
Anchura (métrico) 30,3 cm
Anchura (imperial) 12 in
Capacidad (imperial) 2,04 gal
Incluye Boquilla de vertido, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, tapa con guía posicionadora de ajuste perfecto y base
Diseñar Ligeramente texturizado, antideslizante
Material uretano
Tipo de producto Bandeja para hielo de laboratorio
Color Azul verdadero
Capacidad (métrico) 9 L
Admite 24 microtubos
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Control de temperatura N.º
Intervalo de temperatura -196 °C a +100 °C