Learn More
MP Biomedicals™ Perlas magnéticas FastRNA™ Kit para virus, 50 preparaciones
Código de producto. 30067473 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 preparaciones
Tamaño de la unidad:
50 preparaciones
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30067473 50 preparaciones 50 preparaciones
1 options
Código de producto. 30067473 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 116578050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    374.00€
    355.95€ / 50 preparaciones
    Ahorro 18.05€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Las cuentas magnéticas FastRNA™ El kit para virus está diseñado para aislar de forma rápida y eficaz ARN viral total de alta calidad de medios de cultivo celular, hisopos y fluidos corporales como sangre, plasma, suero, saliva y más en 60 minutos.
  • Extracción de ARN viral de alta calidad a partir de una variedad de muestras
  • Compatible con medios de cultivo celular, hisopos y fluidos corporales.
  • Método basado en perlas magnéticas diseñado para flujos de trabajo manuales y automatizados
  • Procesamiento flexible de rendimiento medio a alto
  • Sin extracciones de fenol cloroformo ni reactivos tóxicos
  • Menos de 60 minutos para procesar muestras
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar el ARN transportador y la proteinasa K entre 2 y 8 °C. Conservar los demás componentes del kit a temperatura ambiente, en ambiente seco.
Tipo de muestra Medios de cultivo celular, hisopos y fluidos corporales
Incluye 1,2 mL de perlas magnéticas VRM, 32 mL de tampón de lisis VRM, 16,5 mL de tampón de lavado VRM 1, 6 mL de tampón de lavado VRM 2, 10 mL de agua sin ARNasa, 1 vial de ARN transportador, 1 vial de proteinasa K, 1,5 mL de tampón de proteinasa K, 2 placas de 96 pocillos profundos
Tipo de producto Kit de extracción de ARN
Cantidad 50 preparaciones
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • MagBeads FastRNA Kit for Virus
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine Hydrochloride, Proteinase K
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.