Learn More
MP BIOMEDICALS Perlas magnéticas FastDNA Kit listo para usar para MPure-32 96 preparaciones
Código de producto. 30067474 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de muestras:
96 preparaciones
Tamaño de la unidad:
96 preparaciones
Código de producto. N.º de muestras Tamaño de la unidad
30067474 96 preparaciones 96 preparaciones
1 options
Código de producto. 30067474 Proveedor MP BIOMEDICALS N.º de proveedor 117033600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1560.00€
    1483.65€ / 96 preparaciones
    Ahorro 76.35€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Perlas magnéticas FastDNA™ El kit está diseñado para la extracción rápida de ADN de tejidos, células, sangre, saliva, hisopos, manchas de sangre, semen y otras muestras clínicas utilizando el MPure-32™ Sistema aNAP.
Perlas magnéticas FastDNA™ El kit se basa en el método de purificación de partículas magnéticas de alta unión.
  • La muestra se liza y se digiere.
  • El ADN se libera en el lisado.
  • Después de agregar partículas magnéticas y una solución de unión, el ADN se adsorberá en la superficie de las partículas magnéticas y las impurezas, como las proteínas, se eliminarán sin adsorción.
  • Las partículas adsorbidas se lavaron con tampón de lavado para eliminar las proteínas y las impurezas, se lavaron con etanol para eliminar las sales y, finalmente, el ADN se eluyó con tampón de elución.
Especificaciones
Formato Kit
Isolation Technology Gránulo magnético
Tipo de muestra Tejido:, Células, Sangre, Saliva, Hisopos, Semen, Otras muestras clínicas
Para utilizar con (aplicación) Extracción de ADN
N.º de muestras 96 preparaciones
Tipo de producto Kit de ADN
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (MPure-32) MagBeads FastDNA Kit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Dodecyl Sulphate, n-Hexadecane, Proteinase K, maleicacid, Ethanol, Guanidine Hydrochloride