Learn More
MP Biomedicals™ Kit Magbeads FastDNA para FFPE
Código de producto. 17772448 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
96 preparaciones
Código de producto.
17772448 96 preparaciones
1 options
Código de producto. 17772448 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 116576096
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    496.00€
    472.50€ / 1 sets
    Ahorro 23.50€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El kit MagBeads FastDNA para FFPE está diseñado para la extracción rápida de ADN de la muestra FFPE. Este kit utiliza dos métodos de combinación. Bind de alto contenido de sal favorece a la eliminación de pigmentos o polisacáridos de muestras complejas de FFPE, con el fin de mejorar la pureza del ácido nucleico y evitar el bloqueo de Agilent 2100.
El kit MagBeads FastDNA para FFPE se basa en el método de purificación de partículas magnéticas de alta unión:
  • La muestra se lisa y se digiere
  • El ADN se libera en el lisado
  • Tras la adición de partículas magnéticas y la solución de unión, el ADN se adsorbe en la superficie de las partículas magnéticas, y las impurezas, como las proteínas, se eliminarán sin adsorción
  • Las partículas adsorbidas se lavaron con tampón de lavado para eliminar las proteínas e impurezas, se lavaron con etanol para eliminar las sales
  • Finalmente, el ADN se eluye con tampón de elución
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Kit
Isolation Technology Gránulo magnético
Báscula Mini
Tipo de muestra FFIP
Sequencing Type Secuenciación de ADN y ARN
N.º de reacciones 96 preparaciones
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Magbeads FastDNA Kit for FFPE
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Proteinase K