Learn More
Magainin 1, MedChemExpress
Código de producto. 16491918
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491918 5 mg 5 miligramos
16479428 10 mg 10 miligramos
16412739 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16491918 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYP0269
MedChemExpress Magainin 1 (Magainin I) is an antimicrobial and amphipathic peptide isolated from the skin of Xenopus laevis. Magainin 1 exhibits antibiotic activity against numerous Gram-negative and Gram-positive bacteria.
Magainin 1 (Magainin I) is an antimicrobial and amphipathic peptide isolated from the skin of Xenopus laevis. Magainin 1 exhibits antibiotic activity against numerous Gram-negative and Gram-positive bacteria.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magainin 1
Forma física Powder
CAS 108433-99-4
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C112H177N29O28S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Magainin I
SMILES [GIGKFLHSAGKFGKAFVGEIMKS]
Peso molecular (g/mol) 2409.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 2409.85
Porcentaje de pureza 99.66%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Privacy Policy.