Learn More
Tocris Bioscience™ Mag-Fura-2 AM
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18746165
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
18746165 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18746165 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7855/1
Magnesium (Mg2+) indicator, membrane permeable
Mag-Fura-2 AM is a cell-permeable fluorescent magnesium ion (Mg2+) indicator. It shows selectivity for Mg2+ over other bivalent ions (Zn2+, Cu2+ and Ca2+). It exhibits >13,000-fold selectivity for Mg2+ ions over Ca2+ ions (Mg2+ Kd = 1.9 nM vs Ca2+ Kd = 25 μM). Excitation and emission maxima (λ) are 369 and 511 nm, respectively. Mag-Fura-2 AM can be used as an indirect indicator of ATP consumption/production.
It is recommended to prepare stock solutions in DMSO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(acetoxymethyl) 2,2 '-((5-(2-(acetoxymethoxy)-2-oxoethoxy)-2-(5-((acetoxymethoxy)carbonyl)oxazol-2-yl)benzofuran-6-yl)azanediyl)diacetate
CAS 130100-20-8
Cantidad 1 mg
Objetivo Ion Indicators
Fórmula molecular C30H30N2O19
Pureza 0.95