Learn More
Sal Sódica de Mafosfamida, TRC
Código de producto. 30012838
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012838 1 mg 1 miligramo
30007978 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012838 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM1103001MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84211-05-2
Fórmula molecular C9H18Cl2N2NaO5PS2
Peso molecular (g/mol) 423.24
Sinónimo rel-2-[[(2R,4R)-2-[Bis(2-chloroethyl)amino]tetrahydro-2-oxido-2H-1,3,2-oxazaphosphorin-4-yl]thio]ethanesulfonic Acid Sodium, Mafosfamid Sodium, Z 7557, cis-Mafosfamide Sodium;
Nombre IUPAC sodio 2-(((2R,4R)-2-(bis(2-cloroetil)amino)-2-oxido-1,3,2-oxazafinano-4-il)tio)etanol-1-sulfonato
SMILES ClCCN(P1(N[C@@H](CCO1)SCCS(=O)([O-])=O)=O)CCCl.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mafosfamide Sodium Salt (Mixture of Diastereomers)
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H19Cl2N2O5PS2.Na/c10-2-4-13(5-3-11)19(14)12-9(1-6-18-19)20-7-8-21(15,16)17;/h9H,1-8H2,(H,12,14)(H,15,16,17);/q;+1/p-1/t9-,19-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 421.97