Learn More
Clorhidrato de mafenida, LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mafenide Hydrochloride |
| CAS | 138-37-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Mafenide Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C7 H10 N2 O2 S . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzenesulfonamide, 4-(aminomethyl)-, hydrochloride (1:1), Benzenesulfonamide, 4-(aminomethyl)-, monohydrochloride (9CI), 4-(Aminomethyl)benzene sulfonamide monohydrochloride, 4-Aminosulfonylbenzylamine hydrochloride, 4-Homosulfanilamide hydrochloride, Homosulfamine, Homosulfamine hydrochloride, Homosulfanilamide hydrochloride, Mafenide hydrochloride, Marfanil, Sulfamylon hydrochloride, p-(Aminomethyl)benzenesulfonamide hydrochloride, p-(Aminomethyl)benzenesulfonamide monohydrochloride, p-Aminomethylphenylsulfonamide hydrochloride, p-Toluenesulfonamide, alpha-amino-, hydrochloride (6CI), p-Toluenesulfonamide, alpha-amino-, monohydrochloride (8CI), alpha-Amino-p-toluenesulfonamide hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10N2O2S.ClH/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)12(9,10)11;/h1-4H,5,8H2,(H2,9,10,11);1H |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | Cl.NCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N |
| Mostrar más |