Learn More
Acetato de mafenida, Mikromol™
Descripción
Acetato de mafenida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mafenide Acetate |
| CAS | 13009-99-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Mafenide Acetate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C7 H10 N2 O2 S . C2 H4 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Benzenesulfonamide, 4-(aminomethyl)-, acetate (1:1), Benzenesulfonamide, 4-(aminomethyl)-, monoacetate (9CI), Mafatate, Mafenide acetate, Maphenide acetate, Mefamide, Sulfamylon acetate, p-Toluenesulfonamide, alpha-amino-, monoacetate (8CI), alpha-Amino-p-toluenesulfonamide acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10N2O2S.C2H4O2/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)12(9,10)11;1-2(3)4/h1-4H,5,8H2,(H2,9,10,11);1H3,(H,3,4) |
| SMILES | CC(=O)O.NCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | ácido acético;4-(aminometil)bencenosulfonamida |
| Mostrar más |