Learn More
Mafenide Acetate, MedChemExpress
Beskrivelse
Mafenide Acetate is an effective sulfonamide-type antimicrobial agent used for burn wounds. Mafenide Acetate shows activity against both Gram-positive and Gram-negative organisms, including Pseudomonas aeruginosa, via inhibition of nucleotide synthesis.
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | Mafenide Acetate |
| Forma física | Solid |
| CAS | 13009-99-9 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C9H14N2O4S |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (406.04 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (406.04 mM) |
| SMILES | O=S(C1=CC=C(CN)C=C1)(N)=O.CC(O)=O |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?