Learn More
Maduramicina de amonio 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Maduramicin ammonium salt |
| CAS | 84878-61-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Maduramicin ammonium salt |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C47 H80 O17 . H3 N |
| Concentración | 100 μg/mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C47H80O17.H3N/c1-23-18-24(2)45(9,51)61-36(23)31-19-32(58-35-20-30(53-10)40(55-12)28(6)57-35)42(59-31)44(8)15-14-33(60-44)43(7)16-17-46(64-43)21-29(48)25(3)37(62-46)26(4)38-41(56-13)39(54-11)27(5)47(52,63-38)22-34(49)50;/h23-33,35-42,48,51-52H,14-22H2,1-13H3,(H,49,50);1H3/t23-,24+,25+,26+,27-,28-,29-,30-,31+,32-,33+,35+,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42+,43-,44-,45-,46+,47+;/m0./s1 |
| SMILES | N.CO[C@H]1C[C@@H](O[C@H]2C[C@@H](O[C@H]2[C@]3(C)CC[C@@H](O3)[C@]4(C)CC[C@]5(C[C@H](O)[C@@H](C)[C@H](O5)[C@@H](C)[C@@H]6O[C@](O)(CC(=O)O)[C@@H](C)[C@H](OC)[C@H]6OC)O4)[C@H]7O[C@](C)(O)[C@H](C)C[C@@H]7C)O[C@@H](C)[C@@H]1OC |
| Nombre IUPAC | ácido 2-[(2R,3S,4S,5R,6S)-6-[(1R)-1-[(2S,5R,7S,8R,9S)-2-[(2R,5S)-5-[(2R,3S,5R)-3-[(2R,4S,5S,6S)-4,5-dimetoxi-6-metiloxan-2-il]oxi-5-[(2S,3S,5R,6S)-6-hidroxi-3,5,6-trimetiloxan-2-il]oxolan-2-il]-5-metiloxolan-2-il]-7-hidroxi-2,8-dimetil-1,10-dioxaspiro[4.5]decan-9-il]etil]-2-hidroxi-4,5-dimetoxi-3-metiloxan-2-il]acético |
| Mostrar más |