Learn More
Madecassoside, TRC
Código de producto. 17999914
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17999914 50 mg 50 miligramos
17968894 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17999914 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM10751050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34540-22-2
Fórmula molecular C48 H78 O20
Peso molecular (g/mol) 975.12
Sinónimo Urs-12-en-28-oic acid, 2,3,6,23-tetrahydroxy-, O-6-deoxy-α-L-mannopyranosyl-(1→4)-O-β-D-glucopyranosyl-(1→6)-β-D-glucopyranosyl ester, (2α,3β,4α,6β)-, Madecassoside (8CI), Asiaticoside A, Redermic
Nombre IUPAC [(2S,3R,4S,5S,6R)-6-[[(2R,3R,4R,5S,6R)-3,4-dihidroxi-6-(hidroximetil)-5-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-metiloxan-2-il]oxioxan-2-il]oxi-3,4,5-trihidroxioxan-2-il] (1S,2R,4aS,6aR,6aS,6bR,8R,8aR,9R,10R,11R,12aR,14bS)-8,10,11-trihidroxi-9-(hidroximetil)-1,2,6a,6b,9,12a-hexametil-2,3,4,5,6,6a,7,8,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahidro-1H-piceno-4a-carboxilato
SMILES C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)C[C@@H](O)[C@H](O)[C@@](C)(CO)[C@@H]5[C@H](O)C[C@@]34C)[C@@H]2[C@H]1C)C(=O)O[C@@H]6O[C@H](CO[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]8O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]8O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Madecassoside
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C48H78O20/c1-19-10-11-48(13-12-46(6)22(28(48)20(19)2)8-9-27-44(4)14-24(52)39(61)45(5,18-50)38(44)23(51)15-47(27,46)7)43(62)68-42-35(59)32(56)30(54)26(66-42)17-63-40-36(60)33(57)37(25(16-49)65-40)67-41-34(58)31(55)29(53)21(3)64-41/h8,19-21,23-42,49-61H,9-18H2,1-7H3/t19-,20+,21+,23-,24-,25-,26-,27-,28+,29+,30-,31-,32+,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39+,40-,41+,42+,44-,45+,46-,47-,48+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 974.5086
Porcentaje de pureza >95%