missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MAD1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 13493107
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
13493107 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 13493107 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA528991

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: 293T, A431, HeLa, HepG2, Molt-4, Neuro2A, GL261, C8D30, NIH-3T3, BCL-1, Raw264.7, PC-12, Rat2. Predicted reactivity: Mouse (80%), Rat (82%), Bovine (86%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

MAX dimerization protein belongs to a subfamily of MAX-interacting proteins. This protein competes with MYC for binding to MAX to form a sequence-specific DNA-binding complex, acts as a transcriptional repressor (while MYC appears to function as an activator) and is a candidate tumor suppressor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MAD1
Aplicaciones ChIP Assay, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 20% glycerol and 0.025% ProClin 300; pH 7
génica MAD1L1
N.º de referencia del gen Q9WTX8, Q9Y6D9
Alias de gen AI173502; AW550425; coiled-coil domain-containing protein MAD1; hMAD1; HsMAD1; Mad1; MAD1 mitotic arrest deficient 1-like 1; MAD1 mitotic arrest deficient like 1; MAD1 mitotic arrest deficient-like 1; MAD1 mitotic arrest deficient-like 1 (yeast); MAD1L1; MAD1-like protein 1; mitotic arrest deficient 1-like 1; mitotic arrest deficient 1-like protein 1; Mitotic arrest deficient protein 1; Mitotic checkpoint MAD1 protein homolog; mitotic spindle assembly checkpoint protein MAD1; mitotic-arrest deficient 1, yeast, homolog-like 1; MXD1; PIG9; Spindle assembly checkpoint component MAD1; Tax-binding protein 181; TP53I9; tumor protein p53 inducible protein 9; TXBP181; YGL086W
Símbolos de los genes MAD1L1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human MAD1. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 17120, 680006, 8379
Especies diana Human, Marsupial, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.