Description
El uvex 3, pero aún más robusto.
- El MACSOLE™ Las botas S7 68633 con suela de goma brindan un soporte aún más fuerte para aplicaciones pesadas, haciéndolas particularmente resistentes al calor, los productos químicos y los cortes.
- El MACSOLE™ La tecnología de suela de goma también impresiona por su inmejorable resistencia al deslizamiento (SR ), incluso en el frío.
- ES ISO 20345: S7
Specifications
Specifications
| Color | Negro, Azul |
| Material | Caucho, Cuero |
| Tamaño | 44 |
| Material del dedo del pie | Polímero |
| Desechables | Reutilizables |
| Sexo | Hombres |
| Ajuste | Ancho amplio |
| Sin látex | N.º |
| Waterproof | Sí |
| Tipo de producto | Botas |