Learn More
Cytiva Material para centrífuga Macrosep™ Advance con membrana Supor
Código de producto. 17154741
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,2 μm
0,45 μm
Incluye:
100/paquete
24/paquete
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 24
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro Incluye unitSize
17154741 0,45 μm 100/paquete paquete de 100
17124741 0,2 μm 24/paquete paquete de 24
17134741 0,2 μm 100/paquete paquete de 100
17144741 0,45 μm 24/paquete paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17154741 Proveedor Cytiva N.º de proveedor MAPM45C68
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Extracción de partículas para una mayor vida útil de la columna de HPLC y UHPLC.
  • La alta velocidad de centrifugación y el mayor EFA reducen los tiempos de giro
  • Para muestras de 3 a 20 ml
  • Para uso exclusivo en aplicaciones de investigación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Arándano
Descripción EFA: 7,2 cm2
Material (membrana) PES
Tamaño de poro 0,45 μm
Esterilidad No estéril
Incluye 100/paquete
Volumen (métrico) De 5 a 20 ml (muestra)