Learn More
Cytiva Material para centrífuga Macrosep™ Advance con membrana Supor
Descripción
- La alta velocidad de centrifugación y el mayor EFA reducen los tiempos de giro
- Para muestras de 3 a 20 ml
- Para uso exclusivo en aplicaciones de investigación
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Verde agua |
| Descripción | EFA: 7,2 cm2 |
| Material (membrana) | PES |
| Tamaño de poro | 0,2 μm |
| Esterilidad | No estéril |
| Incluye | 24/paquete |
| Volumen (métrico) | De 5 a 20 ml (muestra) |