Learn More
Cytiva Material para centrífuga Macrosep™ Advance con membrana Omega
Código de producto. 17184731
Cambiar vista
Click to view available options
MWCO:
100 kDa
10 kDa
1 kDa
30 kDa
3 kDa
Incluye:
100/paquete
24/paquete
Color:
Amarillo
Azul
Gris
Rojo
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 24
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. MWCO Incluye Color Tamaño de la unidad
17184731 30 kDa 24/paquete Rojo paquete de 24
17154731 3 kDa 100/paquete Gris paquete de 100
17174731 10 kDa 100/paquete Azul paquete de 100
17124731 1 kDa 24/paquete Amarillo paquete de 24
17104741 100 kDa 24/paquete Transparente paquete de 24
17134731 1 kDa 100/paquete Amarillo paquete de 100
17164731 10 kDa 24/paquete Azul paquete de 24
17114741 100 kDa 100/paquete Transparente paquete de 100
17194731 30 kDa 100/paquete Rojo paquete de 100
17144731 3 kDa 24/paquete Gris paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 17184731 Proveedor Cytiva N.º de proveedor MAP030C37
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    309.00€
    296.00€ / paquete de 24
    Ahorro 13.00€
    4% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
El material para centrífuga Macrosep Advance con membrana Omega concentra rápidamente hasta 20 ml de muestra biológica.
  • Intercambie tampones o elimine la sal de los eluatos cromatográficos y fracciones de gradiente
  • Para uso exclusivo en aplicaciones de investigación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rojo
Descripción EFA: 7,2 cm2
Material (membrana) PES
MWCO 30 kDa
Esterilidad No estéril
Incluye 24/paquete
Volumen (métrico) De 5 a 20 ml (muestra)