Learn More
Gibco™ Macrófago-SFM (1X)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11500426 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11500426 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 11500426 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 12065074
Enfoque en las terapias regenerativas
Usar código promocional 28027
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Macrófago-SFM (1X)
El macrófago-SFM es un medio sin suero diseñado para cultivar monocitos y macrófagos de sangre periférica humana (1).
Contiene L-glutamina, pero no antibióticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Macrófagos, monocitos
Clasificación Sin suero
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio sin suero (SFM)
Serum Level Sin suero
Esterilidad Estéril con filtro
Con aditivos Glutamina
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Nivel de endotoxinas ≤1 EU/mL, ≤ 1 EU/mL
Antibióticos incluidos Sin antibióticos
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz.
Culture Type Cultivo de células de mamíferos