Learn More
Macropa-NH2 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16494538
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494538 10 mg 10 miligramos
16457257 5 mg 5 miligramos
16445396 100 mg 100 miligramos
16430847 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16494538 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111895A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Macropa-NH2 hydrochloride is the precursor of Macropa-NCS. Macropa-NCS is conjugated to Anti-Human HER2 (HY-P9907) as well as to the prostate-specific membrane antigen-targeting compound RPS-070 and is a promising therapeutic radionuclide applied in the treatment of soft-tissue metastases.
Macropa-NH2 hydrochloride is the precursor of Macropa-NCS. Macropa-NCS is conjugated to Anti-Human HER2 (HY-P9907) as well as to the prostate-specific membrane antigen-targeting compound RPS-070 and is a promising therapeutic radionuclide applied in the treatment of soft-tissue metastases.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Macropa-NH2 hydrochloride
CAS 2443966-86-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H38ClN5O8
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 83.33 mg/mL (142.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=NC(CN2CCOCCOCCN(CC3=NC(C(O)=O)=CC=C3)CCOCCOCC2)=CC(N)=C1.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 584.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 584.06
Porcentaje de pureza 95.02%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death