Learn More
Berthold Technologies Tabla de macros con control de temperatura
Código de producto. 31777402 Tienda Berthold Technologies Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Imagen de objetos pequeños
Código de producto. Para utilizar con (aplicación)
31777402 Imagen de objetos pequeños
1 options
Código de producto. 31777402 Proveedor Berthold Technologies N.º de proveedor 51578
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Proporciona aumento adicional para los sistemas de imagen Berthold NightSHADE y NightOWL.
  • Reducir la distancia entre la cámara y la muestra aumenta la captación de fotones debido al ángulo sólido de la lente
  • Adecuado para la imagen de objetos pequeños
  • La tabla de macros permite ampliaciones de hasta 5 veces
  • El control integrado de temperatura permite la obtención de imágenes de muestras sensibles a la temperatura, incluyendo muestras vivas
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Animal Ratón
Para utilizar con (aplicación) Imagen de objetos pequeños
Desechables Reutilizables
Tamaño Talla única
Esterilidad No estéril
Tensión 24 V