Learn More
Karl Hecht™ Aparato de sedimentación sanguínea de acero inoxidable MACRO
Código de producto. 10185321
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Pipetas (10)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
10185321 Pipetas (10) cada uno
1 options
Código de producto. 10185321 Proveedor Karl Hecht™ N.º de proveedor 40367010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    218.06€
    172.08€ / paquete de 1
    Ahorro 45.98€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
Una unidad completa con dispositivo de inclinación para una sedimentación rápida.
  • Con 10 pipetas de graduación fusionadas
  • Incluye pipetas de sedimentación sanguínea n.º 40380010
  • Tapas de protección para pipetas
  • Tubos para mezclar sangre con tapones de goma n.º 40379010
  • Tapones de goma especiales n.º 40377015
  • Instrucciones de uso en caja individual.
Especificaciones
Admite Pipetas (10)
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (aplicación) Sedimentación sanguínea rápida
Cantidad Cada uno
Incluye Pipetas, tapones protectores, tubos de mezcla, tapones de goma