Learn More
Berthold Technologies Macro Objetivo 50 mm F0.95 Versión Ikon
Código de producto. 31777437 Tienda Berthold Technologies Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
50 mm
Código de producto. Anchura (métrico)
31777437 50 mm
1 options
Código de producto. 31777437 Proveedor Berthold Technologies N.º de proveedor 60223
 Artículo restringido
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Utilizado para imágenes de primer plano en el NightSHADE sistema de imagen in vivo.
  • Obligatorio al usar la tabla de macros con el NightSHADE sistema
  • Permite la adquisición de imágenes a mayor aumento
Specifications
Tipo Lente macro
Para utilizar con (equipo) Sistema de obtención de imágenes
Anchura (métrico) 50 mm