Learn More
Hellma Macrocubetas, cuarzo 100-QS (par)
Código de producto. 15808881
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
350 μl
1750 μl
Trayectoria óptica:
1 mm
5 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Trayectoria óptica Tamaño de la unidad
15808881 350 μl 1 mm paquete de 2
15828881 1750 μl 5 mm paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15808881 Proveedor Hellma N.º de proveedor 1001K40
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    318.00€
    280.00€ / paquete de 2
    Ahorro 38.00€
    11% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Cubetas de vidrio de cuarzo de alta pureza Suprasil™ con tapas.
  • Fabricada con cuarzo de sílice fundida sintético de alta pureza
  • Rango UV/VIS
  • Tapas de vidrio incluidas
Especificaciones
Capacidad (métrico) 350 μl
Material Suprasil Cuarzo, QS-100
Material del cierre Vidrio
Anchura (métrico) interior 9.5 mm
Grosor (métrico) Grosor de base: 1,5 mm
Cantidad 2/Pk
Trayectoria óptica 1 mm
Wavelength Range De 200 a 2500 nm
Altura (métrico) 45 mm
Anchura (métrico) 12.5 mm