Learn More
Hellma Cubeta macro, 402-OG
Descripción
- Fabricado con vidrio óptico
- Rango VIS
- Tapa de PTFE incluida
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 6000 μL |
| Material | Vidrio óptico |
| Material del cierre | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Anchura (métrico) interior | 18.5 mm |
| Grosor (métrico) | Espesor de la base: 2,5 mm |
| Incluye | Tapa de PTFE |
| Cantidad | 1/Pk |
| Trayectoria óptica | 10 mm |
| Wavelength Range | De 360 nm a 2500 nm |
| Altura (métrico) | 40 mm |
| Mostrar más |