Learn More
Hellma Macrocubeta, cuarzo 100-QS
Código de producto. 15188454
Cambiar vista
Click to view available options
Trayectoria óptica:
5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Trayectoria óptica Tamaño de la unidad
15188454 5 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15188454 Proveedor Hellma N.º de proveedor 100540
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    237.81€
    145.01€ / paquete de 1
    Ahorro 92.80€
    39% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Cubeta de vidrio de cuarzo de alta pureza Suprasil™ con tapa de PTFE.
  • Fabricada con cuarzo de sílice fundida sintético de alta pureza
  • Rango UV/VIS
  • Tapa de PTFE incluida
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1750 μl
Material Cuarzo Suprasil
Material del cierre Politetrafluoroetileno (PTFE)
Anchura (métrico) interior 9,5 mm
Grosor (métrico) Grosor de la base: 1,5 mm
Incluye TAPA DE PTFE
Cantidad 1/paq.
Trayectoria óptica 5 mm
Wavelength Range De 200 a 2500 nm
Altura (métrico) 45 mm
Anchura (métrico) 12,5 mm