Learn More
Hellma Macrocubeta, 100-OS
Código de producto. 10140251
Cambiar vista
Click to view available options
Trayectoria óptica:
2 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Trayectoria óptica Tamaño de la unidad
10140251 2 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10140251 Proveedor Hellma N.º de proveedor 100220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.00€
    100.97€ / paquete de 1
    Ahorro 32.03€
    24% Descuento
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Cubeta de vidrio óptico especial para medición de absorción, rango visible, con tapa de vidrio.
  • Tipo macrocelda
  • Fabricada con vidrio óptico
  • Medición de absorción de rango visible
  • Tapa de cristal
Especificaciones
Capacidad (métrico) 700 μl
Material Vidrio óptico especial
Material del cierre Vidrio
Anchura (métrico) interior 9,5 mm
Grosor (métrico) Grosor de base: 1,5 mm
Incluye Tapa de cristal
Cantidad 1/paq.
Trayectoria óptica 2 mm
Wavelength Range De 320 a 2500 nm
Altura (métrico) 45 mm
Anchura (métrico) 12,5 mm