Learn More
Macozinone, MedChemExpress
Código de producto. 16465438
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16465438 10 mg 10 miligramos
16461617 50 mg 50 miligramos
16436036 100 mg 100 miligramos
16408157 5 mg 5 miligramos
4 options
Código de producto. 16465438
Marca: Medchem Express HY12903
MedChemExpress Macozinone (PBTZ169) is a bactericidal benzothiazinone and a potent DprE1 (decaprenylphosphoryl-β-d-ribose 2′-oxidase) inhibitor. Macozinone inhibits the essential flavoprotein DprE1 by forming a covalent bond with the active-site Cys387 residue. Macozinone has antituberculosis effect.
Macozinone (PBTZ169) is a bactericidal benzothiazinone and a potent DprE1 (decaprenylphosphoryl-β-d-ribose 2′-oxidase) inhibitor. Macozinone inhibits the essential flavoprotein DprE1 by forming a covalent bond with the active-site Cys387 residue. Macozinone has antituberculosis effect.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Macozinone
Forma física Solid
CAS 1377239-83-2
Color Yellow
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H23F3N4O3S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo PBTZ169
Información de solubilidad DMSO : 6.4 mg/mL (14.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=CC(C(F)(F)F)=CC([N+]([O-])=O)=C2SC(N3CCN(CC4CCCCC4)CC3)=N1
Peso molecular (g/mol) 456.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 456.48
Porcentaje de pureza 99.68%