Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Mack M
Código de producto. p-7159392
Change view
Click to view available options
Tamaño:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15998671 37 1 par
15908681 38 1 par
15918681 39 1 par
15928681 40 1 par
15938681 41 1 par
15948681 42 1 par
15958681 43 1 par
15968681 44 1 par
15978681 45 1 par
15988681 46 1 par
15998681 47 1 par
15908691 48 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 15998671 Proveedor Emma Safety Footwear N.º de proveedor MM53486337
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Un magnífico zapato para galvanizar y soldar metales. La solapa frontal cerrada protege contra las chispas y las astillas de metal caliente y ofrece una mayor protección de los metatarsos. Incluye una protección exterior de poliuretano y una puntera de ac
  • S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
  • Fabricación en cuero de grano entero.
  • Suela GripForce™ Duo resistente al calor
  • Aislamiento del calor y el frío
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver para unos pies más secos y frescos.
  • Sanitized
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN ISO 20345:2011
Tipo de tapón Cordones
Color Negro
Diseñar Mack M
Material de revestimiento Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Material Cuero
Tamaño 37
Material del dedo del pie Acero