Learn More
Macitentan, TRC
Código de producto. 30136058
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136058 25 mg 25 miligramos
30136226 5 mg 5 miligramos
18070340 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136058 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM10500525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 441798-33-0
Fórmula molecular C19 H20 Br2 N6 O4 S
Peso molecular (g/mol) 588.27
Sinónimo Sulfamide, N-[5-(4-bromophenyl)-6-[2-[(5-bromo-2-pyrimidinyl)oxy]ethoxy]-4-pyrimidinyl]-N'-propyl-, N-[5-(4-Bromophenyl)-6-[2-[(5-bromo-2-pyrimidinyl)oxy]ethoxy]-4-pyrimidinyl]-N'-propylsulfamide, ACT 064992, Macitentan, Opsumit, Propylsulfamic acid N-[5-(4-bromophenyl)-6-[2-[(5-bromopyrimidin-2-yl)oxy]ethoxy]pyrimidin-4-yl]amide
Nombre IUPAC 5-(4-bromofenil)-6-[2-(5-bromopirimidina-2-il)oxietoxi]-N-(propilsulfamoil)pirimidina-4-amina
SMILES CCCNS(=O)(=O)Nc1ncnc(OCCOc2ncc(Br)cn2)c1c3ccc(Br)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Macitentan
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H20Br2N6O4S/c1-2-7-26-32(28,29)27-17-16(13-3-5-14(20)6-4-13)18(25-12-24-17)30-8-9-31-19-22-10-15(21)11-23-19/h3-6,10-12,26H,2,7-9H2,1H3,(H,24,25,27)
Formula Weight (peso de la fórmula) 585.9633