Learn More
Macitentan (n-butyl analogue), MedChemExpress
Descripción
Macitentan n-butyl analogue is a n-butyl analogue of Macitentan. Macitentan is an orally active, non-peptide dual endothelin ETA and ETB receptor antagonist for the potential treatment of idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) and pulmonary arterial hypertension (PAH).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Macitentan (n-butyl analogue) |
| CAS | 556797-16-1 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C20H21Br2N5O4S |
| Cantidad | 10 mg |
| SMILES | BrC1=CN=C(OCCOC2=C(C3=CC=C(Br)C=C3)C(NS(CCCC)(=O)=O)=NC=N2)N=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 587.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 587.28 |
| Grado | Research |
| Mostrar más |