Learn More
Macitentan, MedChemExpress
Código de producto. 16496406
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496406 100 mg 100 miligramos
16455988 10 mg 10 miligramos
16448607 5 mg 5 miligramos
16402137 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16496406 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14184
MedChemExpress Macitentan (ACT-064992) is an orally active, non-peptide dual ETA and ETB (endothelin receptor) antagonist. Macitentan has the potential for idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) and pulmonary arterial hypertension (PAH).
Macitentan (ACT-064992) is an orally active, non-peptide dual ETA and ETB (endothelin receptor) antagonist. Macitentan has the potential for idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) and pulmonary arterial hypertension (PAH).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Macitentan
CAS 441798-33-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H20Br2N6O4S
Cantidad 100 mg
Sinónimo ACT-064992
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (84.99 mM)
SMILES BrC1=CN=C(OCCOC2=C(C3=CC=C(Br)C=C3)C(NS(NCCC)(=O)=O)=NC=N2)N=C1
Peso molecular (g/mol) 588.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 588.27
Porcentaje de pureza 98.75%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation