Learn More
Macitentan-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Macitentan-d4 |
| CAS | 1258428-05-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C19H16D4Br2N6O4S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | N-[5-(4-Bromophenyl)-6-[2-[(5-bromo-2-pyrimidinyl)oxy]ethoxy]-4-pyrimidinyl]-N'- propyl-Sulfamided4, ACT 064992-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H20Br2N6O4S/c1-2-7-26-32(28,29)27-17-16(13-3-5-14(20)6-4-13)18(25-12-24-17)30-8-9-31-19-22-10-15(21)11-23-19/h3-6,10-12,26H,2,7-9H2,1H3,(H,24,25,27)/i8D2,9D2 |
| SMILES | BrC1=CN=C(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])OC2=C(C3=CC=C(Br)C=C3)C(NS(=O)(NCCC)=O)=NC=N2)N=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 592.3 |
| Porcentaje de pureza | >95 |