Learn More
mAChR-IN-1 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16475158
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16475158 10 mg 10 miligramos
16417887 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16475158 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12426A
MedChemExpress mAChR-IN-1 hydrochloride is a potent muscarinic cholinergic receptor (mAChR) antagonist, with an IC50 of 17 nM.
mAChR-IN-1 hydrochloride is a potent muscarinic cholinergic receptor (mAChR) antagonist, with an IC50 of 17 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material mAChR-IN-1 hydrochloride
CAS 119391-73-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H26ClIN2O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 65 mg/mL (123.85 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (1.91 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(C(C1CCN(CC2=CC=C(I)C=C2)CC1)(C3=CC=CC=C3)CC4)NC4=O.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 524.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 524.82
Porcentaje de pureza 99.94%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation