Learn More
Macelignan, MedChemExpress
Código de producto. 16488848
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488848 10 mg 10 miligramos
16401298 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16488848 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0064
MedChemExpress Macelignan ((+)-Anwulignan; Anwuligan) is an orally active lignan isolated from Myristica fragrans. Macelignan possesses many pharmacological activities, including anti-inflammatory, anti-cancer, anti-diabetes, and neuroprotective activities.
Macelignan ((+)-Anwulignan
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Macelignan
CAS 107534-93-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H24O4
Cantidad 10 mg
Sinónimo (+)-Anwulignan Anwuligan
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (304.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C(C[C@H](C)[C@H](C)CC2=CC=C(OCO3)C3=C2)C=C1OC
Peso molecular (g/mol) 328.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.4
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration