Learn More
Thermo Scientific™ MacConkey Broth Purple (Dehydrated)
Código de producto. 10341433
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10341433 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 10341433 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CM0505B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.00€
    147.21€ / 500 g
    Ahorro 6.79€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Detect coliform organisms in water and milk examination with this medium.
Detect coliform organisms in water and milk examination with Thermo Scientific™ Oxoid™ MacConkey Broth Purple (Dehydrated). Bromocresol purple indicator in the medium provides more sensitive and definite indications of acid production as compared to neutral red indicator and is less inhibitory to Escherichia coli. The use of bromocresol purple corresponds to the alternative formulations recommended in The Bacteriological Examination of Water Supplies1 and International Standard for Drinking Water2.
El caldo MacConkey se ha utilizado durante mucho tiempo como medio provisional para la detección de microorganismos coli-aerogenes. En el medio original, se utilizó tornasol como indicador de la producción de ácido; sin embargo, en publicaciones posteriores, MacConkey sugirió que el rojo neutro era una alternativa más satisfactoria. Childs & Allen1 demostraron que algunas muestras de rojo neutro ejercieron un efecto inhibidor sobre la proliferación de Escherichia coli en este medio.
El púrpura de bromocresol es menos inhibidor. Además, el cambio de color de púrpura a amarillo otorga una indicación más sensible y definida de la formación de ácidos. Por este motivo se utiliza dicho indicador en el caldo púrpura MacConkey.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Caldo púrpura MacConkey (formulación de EE. UU., CM5a)
Formulario Polvo
Tipo de producto Caldo
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 12,5 l