Learn More
Thermo Scientific™ Caldo MacConkey (frasco)
Descripción
Identifique coliformes en muestras de agua y leche con el caldo MacConkey diferencial en frascos preparados Thermo Scientific™ Oxoid™. El caldo MacConkey es el medio habitual para el aislamiento primario de bacterias coliformes y ha sido recomendado para este fin por el Public Health Laboratory Service Water Committee1 y la Organización Mundial de la Salud2.
Elimine la necesidad de esterilización en autoclave y de dispensación con los frascos de caldo MacConkey prácticos, precargados y listos para su uso.
- Práctico: los frascos precargados están listos para su uso inmediato.
- Sencillo: fácil de utilizar, con una formación mínima.
- Larga vida útil: hasta 12 meses.
- Recomendado por el Public Health Laboratory Service Water Committee y por la Organización Mundial de la Salud
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific™.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo oscuro, transparente |
| Contenido y almacenamiento | De 2 a 25 °C |
| Descripción | Caldo MacConkey (frasco) |
| Formato | Frasco de jarabe |
| Origen de fabricación | Reino Unido |
| Tipo de producto | Agar |
| Peso de llenado | 100,0g - 101,5g |
| Tipo de empaquetado | 10 frascos de jarabe con tapón de rosca en una caja |
| Cantidad | 10/paq. |